Learn More
Allylalkohol, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4229052 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10564004
Marke: Thermo Scientific Acros 102862500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 107-18-6 | C3H6O | 58.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-18-6
Summenformel C3H6O
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
MDL-Nummer MFCD00002920
InChI-Schlüssel XXROGKLTLUQVRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl alcohol, 2-propen-1-ol, vinylcarbinol, 2-propenyl alcohol, 3-hydroxypropene, 2-propenol, allylic alcohol, 1-propen-3-ol, vinyl carbinol, weed drench
PubChem CID 7858
ChEBI CHEBI:16605
IUPAC-Name Prop-2-en-1-ol
SMILES OCC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allyl alcohol
Namenshinweis Extra Pure
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -129.0°C
Dichte 0.8500g/mL
Siedepunkt 96.0°C to 98.0°C
Flammpunkt 21°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=CHCH2OH
Brechungsindex 1.4119 to 1.4139
Menge 250 mL
Beilstein 01,436
Merck Index 15,277
Relative Dichte 0.85
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol, chloroform and ether
Formelmasse 58.08
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Allyl alcohol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.