Learn More
Allylbromid (stabilisiert mit Propylenoxid), TRC
Artikelnummer. 30134028
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134028 10 g 10 Gramm
30133912 50 g 50 Gramm
30011802 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30134028 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA54965510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-95-6
Summenformel C3 H5 Br
Molekulargewicht (g/mol) 120.98
Synonym 3-Bromo-1-propene, 1-Bromo-2-propene, 2-Propenyl Bromide, 3-Bromo-1-propene, 3-Bromopropene, 3-Bromopropylene, Allyl Bromide, NSC 7596
IUPAC-Name 3-Bromprop-1-en
SMILES BrCC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allyl Bromide
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Allyl Bromide
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Versandbedingung Blaues Eis
InChI-Formel InChI=1S/C3H5Br/c1-2-3-4/h2H,1,3H2
Lösungstyp Unverdünnt
Industry Type Pharmazeutik
Menge 10 g
Formelmasse 119.9575
Reinheit (%) >95%