Learn More
Allyl-d5-Bromid, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Allyl-d5 Bromide |
| CAS | 102910-37-2 |
| Summenformel | C3 2H5 Br |
| Menge | 0.5 g |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C3H5Br/c1-2-3-4/h2H,1,3H2/i1D2,2 D,3D2 |
| SMILES | [2 H]C(=C([2 H])C([2 H])([2 H])Br)[2 H] |
| IUPAC-Name | 3-Brom-1,1,2,3,3-Pentadeuterioprop-1-en |
| Molekulargewicht (g/mol) | 126.01 |
| Formelmasse | 124.9888 g/mol |
| Reinheit (%) | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |