Learn More
Allyl-d5-Bromid, TRC
Artikelnummer. 30326299
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30326299 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30326299 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA549657250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allyl-d5 Bromide
CAS 102910-37-2
Summenformel C3 2H5 Br
Menge 250 mg
Synonym 1-Propene-1,1,2,3,3-d5, 3-bromo- (9CI), Propene-1,1,2,3,3-d5, bromo- (6CI), 3-Bromo-1,1,2,3,3-pentadeuterioprop-1-ene, Allyl bromide-d5, Allyl-d5 bromide, Allyl Bromide-D5, 3-Bromo-1-propene-1,1,2,3,3-d5
InChI-Formel InChI=1S/C3H5Br/c1-2-3-4/h2H,1,3H2/i1D2,2D,3D2
SMILES [2H]C(=C([2H])C([2H])([2H])Br)[2H]
IUPAC-Name 3-Brom-1,1,2,3,3-Pentadeuterioprop-1-en
Molekulargewicht (g/mol) 126.01
Formelmasse 124.9888