missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Allylethylether, 98 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 11465936
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11465936 10 g 10 Gramm
11475936 50 g 50 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11465936

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22276.09

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

Anwendungen
Allylethylether wird als Zwischenprodukt zur Herstellung anderer Chemikalien verwendet.

Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln, mischbar mit Ethanol und Diethylether. Unlöslich in Wasser.

Hinweise
Luftempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Luft und Säuren lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 557-31-3
Summenformel C5H10O
Molekulargewicht (g/mol) 86.13
MDL-Nummer MFCD00009255
InChI-Schlüssel OJPSFJLSZZTSDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl ethyl ether, 1-propene, 3-ethoxy, allylethylether, ethyl allyl ether, unii-sm8t658re3, ether, allyl ethyl, 3-ethoxy-1-propene, ethyl 2-propenyl ether, 3-ethoxypropene, acmc-1atoi
PubChem CID 11191
IUPAC-Name 3-ethoxyprop-1-ene
SMILES CCOCC=C

Specifications

Chemischer Name oder Material Allyl ethyl ether
Siedepunkt 64°C to 65°C
Flammpunkt −20°C (−4°F)
Strukturformel CH2=CHCH2OCH2CH3
Menge 10 g
UN-Nummer UN2335
Beilstein 1361480
Merck Index 14,293
Formelmasse 86.13
Reinheit (%) 98%
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.