Learn More
Allylethylether, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11475936
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11475936
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22276.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Allylethylether wird als Zwischenprodukt zur Herstellung anderer Chemikalien verwendet.
Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln, mischbar mit Ethanol und Diethylether. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Luft und Säuren lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 557-31-3
Summenformel C5H10O
Molekulargewicht (g/mol) 86.13
MDL-Nummer MFCD00009255
InChI-Schlüssel OJPSFJLSZZTSDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl ethyl ether, 1-propene, 3-ethoxy, allylethylether, ethyl allyl ether, unii-sm8t658re3, ether, allyl ethyl, 3-ethoxy-1-propene, ethyl 2-propenyl ether, 3-ethoxypropene, acmc-1atoi
PubChem CID 11191
IUPAC-Name 3-ethoxyprop-1-ene
SMILES CCOCC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allyl ethyl ether
Dichte 0.76
Siedepunkt 64°C to 65°C
Flammpunkt −20°C (−4°F)
Strukturformel CH2=CHCH2OCH2CH3
Brechungsindex 1.388
Menge 50 g
UN-Nummer UN2335
Beilstein 1361480
Empfindlichkeit Air sensitive
Merck Index 14,293
Löslichkeitsinformationen Soluble in organic solvents,miscible with ethanol,diethyl ether. Insoluble in water.
Formelmasse 86.13
Reinheit (%) 98%