Learn More
Allylglycidylether, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382537
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11382537
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L11634.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 106-92-3 | C6H10O2 | 114.144 g/mol
Allyl glycidyl ether is useful in hydrosilylation, including the H2PtCl6·xH2O (cat. no. 206083) catalyzed hydrosilylation of siloxanes to epoxysiloxanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Allylglycidylether ist bei der Hydrosilylierung nützlich, einschließlich der H2PtCl6 xH2 O (Kat.-Nr. 206083) katalysierten Hydrosilylierung von Siloxanen zu Epoxysiloxanen.
Löslichkeit
Wasserlöslich (140 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-92-3
Summenformel C6H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 114.144
MDL-Nummer MFCD00005143
InChI-Schlüssel LSWYGACWGAICNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl glycidyl ether, glycidyl allyl ether, allylglycidaether, oxirane, 2-propenyloxy methyl, allyl 2,3-epoxypropyl ether, allil-glicidil-etere, neoallyl g, 1,2-epoxy-3-allyloxypropane, 1-allyloxy-2,3-epoxypropane, santolin xi
PubChem CID 7838
IUPAC-Name 2-(Prop-2-Enoxymethyl)Oxiran
SMILES C=CCOCC1CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allyl glycidyl ether
Schmelzpunkt -100°C
Dichte 0.967
Siedepunkt 50°C to 51°C (15 mmHg)
Flammpunkt 47°C (134°F)
Geruch Ether-like
Brechungsindex 1.435
Menge 500 g
UN-Nummer UN2219
Beilstein 105871
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (140g/L at 20°C).
Formelmasse 114.15
Reinheit (%) 97%