Learn More
Allyliodid, 97+ %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448980
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11448980 50 g 50 Gramm
11458980 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11448980 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11822.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.40 €
    99.65 € / 50 Gramm
    Sparen 22.75 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 556-56-9 | Molecular Formula: C3H5I | Molecular Weight: 167.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Allyliodid wird als Reagenz zusammen mit Allylindium sesquiiodid bei der cis-Doppelalylierung von Cyclopropenen verwendet. Wird in der Synthese anderer organischer Verbindungen wie N-Alkyl 2-Pyrrolidon, Sorbinsäureester usw. verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Chloroform, Äther und Diethylether. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Vor Hitze schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Inkompatibel mit Wärme, Licht, Aminen, Nitriden, Azo-/Diazoverbindungen, Alkalimetallen und Epoxiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 556-56-9
Summenformel C3H5I
Molekulargewicht (g/mol) 167.98
MDL-Nummer MFCD00001094
InChI-Schlüssel HFEHLDPGIKPNKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl iodide, 1-propene, 3-iodo, 3-iodopropene, 3-iodo-1-propene, 3-iodopropylene, propene, 3-iodo, allyliodide, unii-46830qoa4d, 3-iodo-propene, 3-iodanylprop-1-ene
PubChem CID 11166
IUPAC-Name 3-iodoprop-1-en
SMILES ICC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allyl iodide
Namenshinweis Stabilized with copper
Schmelzpunkt -99°C
Dichte 1.832
Siedepunkt 101°C to 103°C
Flammpunkt 18°C (64°F)
Strukturformel CH2=CHCH2I
Brechungsindex 1.554
Menge 50 g
UN-Nummer UN1723
Beilstein 1697594
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,294
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,chloroform,ether,and diethyl ether. Insoluble in water.
Formelmasse 167.98
Reinheit (%) ≥97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Allyl iodide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Allyl iodide