Learn More
Allyl isocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15489079
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15489079 5 g 5 Gramm
15479079 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15489079 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L18710.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1476-23-9 | C4H5NO | 83.09 g/mol
It finds its application in the synthesis, characterization of biodegradable dextran-allyl isocyanate-ethylamine/polyethylene glycol-diacrylate hydrogels and their in vitro release of albumin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es findet Anwendung in der Synthese, Charakterisierung von biologisch abbaubaren Dextran-allyl Isocyanat-Ethylamin/Polyethylen-Glykol-Diacrylat-Hydrogelen und deren In-vitro-Freisetzung von Albumin.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Alkoholen, Aminen, Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Von Zündquellen fernhalten. Vor elektrostatischen Aufladungen schützen. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1476-23-9
Summenformel C4H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 83.09
MDL-Nummer MFCD00002044
InChI-Schlüssel HXBPYFMVGFDZFT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 15123
IUPAC-Name 3-isocyanatoprop-1-ene
SMILES C=CCN=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allyl isocyanate
Dichte 0.94
Siedepunkt 87°C to 89°C
Flammpunkt 6°C (43°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.4185
Menge 5 g
UN-Nummer UN2478
Beilstein 506106
Empfindlichkeit Moisture sensitive; May form a precipitate
Synonym allyl isocyanate, 1-propene, 3-isocyanato, 3-isocyanato-1-propene, propene, 3-isocyanato, allylisocyanate, isocyanic acid, allyl ester, 1-propene,3-isocyanato, prop-2-enisocyanate, 2-propenyl isocyanate, isocyanicacid,allylester
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
Formelmasse 83.09
Reinheit (%) 98%