Learn More
Allyl-Isothiocyanat, TRC
Artikelnummer. 30011156
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011156 250 mg 250 Milligramm
30007648 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30011156 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA556610250MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 57-06-7
Summenformel C4 H5 N S
Molekulargewicht (g/mol) 99.15
Synonym Isothiocyanic acid, allyl ester (6CI,8CI), 3-Isothiocyanato-1-propene, 2-Propenyl isothiocyanate, AITC, Allyl isothiocyanate, Allyl thioisocyanate, Allylsevenolum, Allyspol, Allyspol 75EC, Carbospol, NSC 5572, Oleum sinapis, Redskin, Senfoel, Wasaouro, Wasaouro EXT
IUPAC-Name 3-Isothiocyanatoprop-1-en
SMILES C=CCN=C=S
Specifications
Chemischer Name oder Material Allyl isothiocyanate
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C4H5NS/c1-2-3-5-4-6/h2H,1,3H2
Formelmasse 99.0143