Learn More
Allylmercaptan (> 75%), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Allyl Mercaptan |
| CAS | 870-23-5 |
| Summenformel | C3H6S |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | 1-Propene-3-thiol, 2-Propen-1-thio, Allylthiol, NSC 6744 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H6S/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2 |
| SMILES | SCC=C |
| IUPAC-Name | Prop-2-en-1-thiol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 74.14 |
| Formelmasse | 74.019 |