Learn More
Allylmercaptan (> 75%), TRC
Artikelnummer. 30321894
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30321894 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30321894 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA614543250MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allyl Mercaptan
CAS 870-23-5
Summenformel C3H6S
Menge 250 mg
Synonym 1-Propene-3-thiol, 2-Propen-1-thio, Allylthiol, NSC 6744
InChI-Formel InChI=1S/C3H6S/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2
SMILES SCC=C
IUPAC-Name Prop-2-en-1-thiol
Molekulargewicht (g/mol) 74.14
Formelmasse 74.019