Learn More
Allylsulfid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10070600 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10070600 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10127523 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10070600 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 103020250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 592-88-1
Summenformel C6H10S
Molekulargewicht (g/mol) 114.21
MDL-Nummer MFCD00008658
InChI-Schlüssel UBJVUCKUDDKUJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym diallyl sulfide, allyl sulfide, oil garlic, diallylsulfide, thioallyl ether, 1-propene, 3,3'-thiobis, allyl monosulfide, diallyl thioether, diallyl monosulfide, diallyl sulphide
PubChem CID 11617
ChEBI CHEBI:4489
IUPAC-Name 3-(prop-2-en-1-ylsulfanyl)prop-1-ene
SMILES C=CCSCC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allyl sulfide
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -83.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8870g/mL
Siedepunkt 138.0°C
Flammpunkt 46°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (H2C=CHCH2)2S
Brechungsindex 1.4879 to 1.4899
Menge 25 mL
Beilstein 01, 440
Merck Index 15, 288
Relative Dichte 0.887
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform,ether and,carbon tetrachloride
Formelmasse 114.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Allyl sulfide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.