Learn More
Allyltrifluoracetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459193
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11459193
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11690.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 383-67-5 | C5H5F3O2 | 154.088 g/mol
Used as nucleophilic ally metal precursor in alkylation reaction that generates homoallylic amines. Also used as chemical reagent and intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als nukleophiler Allylmetall-Vorläufer bei der Alkylierungsreaktion verwendet, die homoallylische Amine erzeugt. Wird auch als chemisches Reagenz und Zwischenprodukt für Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 383-67-5
Summenformel C5H5F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 154.088
MDL-Nummer MFCD00013567
InChI-Schlüssel XIVPVSIDXBTZLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl trifluoroacetate, allyl trifluoracetate, trifluoroacetic acid allyl ester, prop-2-en-1-yl 2,2,2-trifluoroacetate, allyltrifluoroacetate, pubchem12548, acmc-209izu, allyl alcohol, trifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, allyl ester
PubChem CID 67845
IUPAC-Name Prop-2-enyl-2,2,2-trifluoracetat
SMILES C=CCOC(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allyl trifluoroacetate
Dichte 1.183
Siedepunkt 73°C to 75°C
Flammpunkt −1°C (30°F)
Brechungsindex 1.336
Menge 10 g
UN-Nummer UN2924
Beilstein 1766312
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix with water.
Formelmasse 154.09
Reinheit (%) 97%