Learn More
Allyltrifluoracetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Used as nucleophilic ally metal precursor in alkylation reaction that generates homoallylic amines. Also used as chemical reagent and intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Wird als nukleophiler Allylmetall-Vorläufer bei der Alkylierungsreaktion verwendet, die homoallylische Amine erzeugt. Wird auch als chemisches Reagenz und Zwischenprodukt für Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemischer Name oder Material | Allyl trifluoroacetate |
| Dichte | 1.183 |
| Siedepunkt | 73°C to 75°C |
| Flammpunkt | −1°C (30°F) |
| Brechungsindex | 1.336 |
| Menge | 10 g |
| UN-Nummer | UN2924 |
| Beilstein | 1766312 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix with water. |
| Mostrar más |
RUO – Research Use Only
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.