Learn More
Allylamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Allylamine is used as monomer in deposition of the allylamine plasma polymer. It was used in generation of a chemical gradient via plasma co-polymerization of octadiene and allylamine polymer on nanoporous alumina. It was used to investigate the surface reactivity of substrates coated with thin layers of plasma polymerized allylamine films. It was used in a direct monocarboxymethylation reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allylamin wird als Monomer bei der Abscheidung des Allylamin-Plasmapolymers verwendet. Es wurde bei der Erzeugung eines chemischen Gradienten durch Plasma-Copolymerisation von Octadien- und Allylaminpolymer auf nanoporösem Aluminiumoxid verwendet. Es wurde verwendet, um die Oberflächenreaktivität von Substraten zu untersuchen, die mit dünnen Schichten aus plasma-polymerisierten Allylaminschichten beschichtet sind. Es wurde in einer direkten Monocarboxymethylierungsreaktion verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht in der Nähe von Luft und Oxidationsmitteln lagern. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Luft und Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Allylamine |
| Schmelzpunkt | -88°C |
| Dichte | 0.761 |
| Siedepunkt | 53°C to 54°C |
| Flammpunkt | −28°C (−18°F) |
| Geruch | Ammonia-like |
| Strukturformel | CH2=CHCH2NH2 |
| Brechungsindex | 1.421 |
| Menge | 25 mL |
| UN-Nummer | UN2334 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Allylamine
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Allylamine
RUO – Research Use Only
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.