Learn More
Allylbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7020864
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11419823
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12965.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 300-57-2 | C9H10 | 118.179 g/mol
Allylbenzene is used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Allylbenzol wird in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Alkohol, Ether und Benzol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 300-57-2
Summenformel C9H10
Molekulargewicht (g/mol) 118.179
MDL-Nummer MFCD00008651
InChI-Schlüssel HJWLCRVIBGQPNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym allylbenzene, 2-propenylbenzene, 3-phenyl-1-propene, benzene, 2-propenyl, benzene, allyl, 1-phenyl-2-propene, 3-phenylpropene, 1-propene, 3-phenyl, allyl benzene, 1-benzylethene
PubChem CID 9309
IUPAC-Name Prop-2-enylbenzol
SMILES C=CCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allylbenzene
Schmelzpunkt ∼-50°C
Dichte 0.892
Siedepunkt 158°C to 160°C
Flammpunkt 33°C (91°F)
Geruch Aromatic
Brechungsindex 1.51
Menge 25 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 1098501
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in alcohol,ether and benzene.
Formelmasse 118.18
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Allylbenzene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Allylbenzene