Learn More
Allylbenzol, 98%
Artikelnummer. 11934451 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11934451 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10785931 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10667432 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11934451 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 102895000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 300-57-2 | C₉H₁₀ | 118,18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 300-57-2
Summenformel C9H10
Molekulargewicht (g/mol) 118.18
InChI-Schlüssel HJWLCRVIBGQPNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym allylbenzene, 2-propenylbenzene, 3-phenyl-1-propene, benzene, 2-propenyl, benzene, allyl, 1-phenyl-2-propene, 3-phenylpropene, 1-propene, 3-phenyl, allyl benzene, 1-benzylethene
PubChem CID 9309
IUPAC-Name Prop-2-enylbenzol
SMILES C=CCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allylbenzene
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8900g/mL
Siedepunkt 156.0°C to 157.0°C
Flammpunkt 33°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2CH=CH2
Brechungsindex 1.5100 to 1.5120
Menge 500 mL
Beilstein 05,484
Relative Dichte 0.89
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 118.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Allylbenzene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
RUO– Nur für Forschungszwecke