Learn More
Allylchlordimethylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11415886
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11415886 5 g 5 Gramm
11374609 10 g 10 Gramm
11425886 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11415886 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22237.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4028-23-3 | C5H11ClSi | 134.678 g/mol
Allylchlorodimethylsilane is used in the synthesis of cyclo-1,1?,4,4?-bis(1,1,3,3-tetramethyl-1,3-disiloxanediyl)dibenzene, silylating agent for steroids for analysis by GC-MS. Also used in the preparation of phenylenebis(silanediyl triflates), useful synthons for organosilicon polymers, O-silylation of phenyl sulfones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Allylchlorodimethylsilan wird bei der Synthese von Cyclo-1,1′,4,4′-bis(1,1,3,3-tetramethyl-1,3-disiloxandiyl)dibenzol, als Silylierungsmittel für Steroide zur Analyse durch GC-MS verwendet. Wird auch bei der Herstellung von Phenylen-bis(Silanediyl-Triflaten) verwendet, nützliches Synthon für Organosilicolpolymere, für die O-Silylierung von Phenylsulfonen.
Löslichkeit
Löslich in den meisten organischen Lösungsmitteln; reagiert mit Alkoholen, Aminen und Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln, starken Basen, Wasser/Feuchtigkeit fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4028-23-3
Summenformel C5H11ClSi
Molekulargewicht (g/mol) 134.678
MDL-Nummer MFCD00000506
InChI-Schlüssel KMVZWUQHMJAWSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyldimethylchlorosilane, allylchlorodimethylsilane, silane, chlorodimethyl-2-propenyl, allyl chloro dimethylsilane, allyl-chloro-dimethyl silane, silane, chlorodimethyl-2-propen-1-yl, admcs, allyl chlorodimethylsilane, allylchlorodimethyl silane, acmc-1afr7
PubChem CID 77646
IUPAC-Name Chlor-dimethyl-prop-2-enylsilan
SMILES C[Si](C)(CC=C)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 110°C to 112°C
Chemischer Name oder Material Allylchlorodimethylsilane
Menge 5 g
UN-Nummer UN2985
Beilstein 1737978
Flammpunkt 5°C (41°F)
Löslichkeitsinformationen Soluble in most organic solvents; reacts with alcohols,amines,and water.
Formelmasse 134.68
Reinheit (%) 97%
Brechungsindex 1.429
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.896