Learn More
Allylcyclopentan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439696
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11439696 1 g 1 Gramm
11449696 5 g 5 Gramm
11459696 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11439696
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20228.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 3524-75-2 | C8H14 | 110.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3524-75-2
Summenformel C8H14
Molekulargewicht (g/mol) 110.2
MDL-Nummer MFCD00001390
InChI-Schlüssel NHIDGVQVYHCGEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym allylcyclopentane, 3-cyclopentylpropene, cyclopentane, 2-propenyl, cyclopentane, allyl, 3-cyclopentyl-1-propene, allyl cyclopentane, 2-propenylcyclopentane, 1-propene, 3-cyclopentyl, 3-cyclopentylprop-1-ene
PubChem CID 77059
IUPAC-Name Prop-2-enylcyclopentan
SMILES C=CCC1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allylcyclopentane
Schmelzpunkt -111°C
Dichte 0.793
Siedepunkt 125°C to 127°C
Flammpunkt 12°C (53°F)
Brechungsindex 1.441
Menge 1 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 2036419
Formelmasse 110.2
Reinheit (%) 98%