Learn More
Vinylmagnesiumbromid, 1 M-Lösung in Diethylether, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10735135 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10735135 800 mL AcroSeal™ Glasflasche 800 Milliliter
10081544 100 mL AcroSeal™ Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10735135 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 209538000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1730-25-2 | C3H5BrMg | 145.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1730-25-2
Summenformel C3H5BrMg
Molekulargewicht (g/mol) 145.28
MDL-Nummer MFCD00000044
InChI-Schlüssel FEMBXICCJNZMMC-UHFFFAOYSA-M
Synonym allylmagnesium bromide, allyl magnesium bromide, allylmagnesium bromide solution, sjpdabpprujp@, allylmagnesium bromide solution, 1.0 m in diethyl ether, allylmagnesiumbromid, allylmagnesiumbromide, allyl magnesiumbromide, allyl-magnesium bromide, 2-propenylmagnesium bromide, grignard reagent
PubChem CID 74413
IUPAC-Name Magnesium;Prop-1-en;Bromid
SMILES Br[Mg]CC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allylmagnesium bromide
Namenshinweis 1M solution in diethyl ether
CAS Min. % 15.37, 81.22
CAS Max. % 18.78, 84.64
Farbe Grau oder grün-gelb
Dichte 0.8510g/mL
Flammpunkt −40°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Strukturformel H2C=CHCH2MgBr
Menge 800 mL
UN-Nummer 3399
Relative Dichte 0.851
Formelmasse 145.28
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Allylmagnesium bromide, 1M solution in diethylether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Pyrophore Flüssigkeit Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Stoff, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H250-Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.