Learn More
Allylpalladium(II)-chlorid-Dimer, TRC
Artikelnummer. 30325286
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30325286 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30325286 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA61489310MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allylpalladium(II) Chloride Dimer
CAS 12012-95-2
Summenformel C3 H5 Cl Pd
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C3H5.ClH.Pd/c1-3-2;;/h3H,1-2H2;1H;/q-1;;+2/p-1
SMILES Cl[Pd+][CH2-]C=C
IUPAC-Name Chloro(prop-2-enyl)palladium(1+)
Molekulargewicht (g/mol) 182.945
Formelmasse 181.911