Learn More
Allylpalladium(II)-chlorid-Dimer, TRC
Artikelnummer. 30326183
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30326183 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30326183 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6148935MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allylpalladium(II) Chloride Dimer
CAS 12012-95-2
Summenformel C3 H5 Cl Pd
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C3H5.ClH.Pd/c1-3-2;;/h3H,1-2H2;1H;/q-1;;+2/p-1
SMILES Cl[Pd+][CH2-]C=C
IUPAC-Name Chloro(prop-2-enyl)palladium(1+)
Molekulargewicht (g/mol) 182.945
Formelmasse 181.911