Learn More
Allyltrimethoxysilan ≥ 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10734164 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10734164 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10288843 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10734164 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 388940050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2551-83-9 | C6H14O3Si | 162.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2551-83-9
Summenformel C6H14O3Si
Molekulargewicht (g/mol) 162.26
MDL-Nummer MFCD00053865
InChI-Schlüssel LFRDHGNFBLIJIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyltrimethoxysilane, silane, trimethoxy-2-propenyl, silane, trimethoxy-2-propen-1-yl, allyl trimethoxy silane, silane, allyltrimethoxy, allytrimethoxysilane, acmc-209gkn, trimethoxy prop-2-enyl silane, silane,trimethoxy-2-propen-1-yl
PubChem CID 75698
IUPAC-Name Trimethoxy(prop-2-enyl)silan
SMILES CO[Si](CC=C)(OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allyltrimethoxysilane
CAS Min. % 97.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.9700g/mL
Siedepunkt 146°C
Flammpunkt 46°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=CHCH2Si(OCH3)3
Brechungsindex 1.4040 to 1.406
Menge 5 mL
Relative Dichte 0.97
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 162.26
Reinheit (%) 97+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Allyltrimethoxysilane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.