Learn More
Almotriptan-Malat, TRC
Artikelnummer. 17998994
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17998994 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17998994 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA57520010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Almotriptan Malate
CAS 181183-52-8
Summenformel C17 H25 N3 O2 S . C4 H6 O5
Menge 10 mg
Synonym Butanedioic acid, 2-hydroxy-, compd. with N,N-dimethyl-5-[(1-pyrrolidinylsulfonyl)methyl]-1H-indole-3-ethanamine (1:1), Butanedioic acid, hydroxy-, compd. with 1-[[[3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]sulfonyl]pyrrolidine (1:1) (9CI), Pyrrolidine, 1-[[[3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]sulfonyl]-, hydroxybutanedioate (1:1) (9CI), Almotrip forte, Almotriptan malate, Axert, LAS 31416 D,L-malate acid, PNU 180638, PNU 180638E, LAS-31416 Malate;
InChI-Formel InChI=1S/C17H25N3O2S.C4H6O5/c1-19(2)10-7-15-12-18-17-6-5-14(11-16(15)17)13-23(21,22)20-8-3-4-9-20;5-2(4(8)9)1-3(6)7/h5-6,11-12,18H,3-4,7-10,13H2,1-2H3;2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
SMILES CN(C)CCc1c[nH]c2ccc(CS(=O)(=O)N3CCCC3)cc12.OC(CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC-Name N,N-dimethyl-2-[5-(Pyrrolidin-1-ylsulfonylmethyl)-1H-indol-3-yl]ethanamin; 2-Hydroxybutanedioinsäure
Molekulargewicht (g/mol) 469.55
Formelmasse 469.1883