missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Alnus glutinosa Major pollen allergen Aln g 1 Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Invitrogen™ PA5117519
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
This antibody has been tested in direct-ELISA.
Major pollen allergen Aln g 1 causes an allergic reaction in humans.
Spezifikation
| Alnus glutinosa Major pollen allergen Aln g 1 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| allergen Aln g 1; Allergen Aln g I | |
| Recombinant Alnus glutinosa Major pollen allergen Aln g 1 protein (2-160aa). | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| -20°C or -80°C if preferred | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 3 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4 | |
| Rabbit | |
| Protein G | |
| RUO | |
| Plant | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur