missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alodane, TRC

Artikelnummer. 30133451
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30133451 100 mg 100 Milligramm
30138187 50 mg 50 Milligramm
30004495 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30133451 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA614283100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2550-75-6
Summenformel C9 H6 Cl8
Molekulargewicht (g/mol) 397.77
Synonym 2-Norbornene, 1,2,3,4,7,7-hexachloro-5,6-bis(chloromethyl)- (6CI,7CI,8CI), 1,2,3,4,7,7-Hexachloro-5,6-bis(chloromethyl)bicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 1,2,3,4,7,7-Hexachloro-5,6-bis(chloromethyl)-2-norbornene, 1,2,3,4,7,7-Hexachloro-5,6-di(chloromethyl)[2.2.1]bicyclohept-2-ene, AC 12402, Alodan, Alodan (pesticide), Chlorbicyclen, Cyclodan, Hercules 12402, Hercules 426, NSC 41891
IUPAC-Name (1R,4S)-1,2,3,4,7,7-Hexachlor-5,6-bis(Chloromethyl)Bicyclo[2.2.1]Hept-2-Ene
SMILES ClCC1C(CCl)[C@]2(Cl)C(=C(Cl)[C@@]1(Cl)C2(Cl)Cl)Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Chlorbicyclen
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Chlorbicyclen
Versandbedingung Room Temperature
InChI-Formel InChI=1S/C9H6Cl8/c10-1-3-4(2-11)8(15)6(13)5(12)7(3,14)9(8,16)17/h3-4H,1-2H2/t3?,4?,7-,8+
Lösungstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical
Menge 100 mg
Formelmasse 393.7978
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.