Beschreibung
- AloeTouch Nitrilhandschuhe bieten eine überlegene taktile Empfindlichkeit und Komfort für vielfältige Anwendungen.
- Die Aloe verringert das Risiko allergischer Reaktionen bei Menschen mit empfindlicher Haut.
- Texturierte Fingerspitzen für einen zuverlässigen Griff an Werkzeugen und Materialien.
- Nicht-sterile, nicht gepuderte Handschuhe
- Der Typ-B-Schutzhandschuh hilft Ihnen, mit gutem ergonomischem Schutz sicher zu arbeiten
- PSA-Kategorie III
- Beidhändig
- Aloe
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | PSA-Kategorie III, EN 420:2003, EN ISO 374-1/Typ B, EN ISO 374-5, EN ISO 374-4, UKCA |
| Chlorinated | Ja |
| Accelerator Free | Ja |
| Anwendungen | Labor, Industrie |
| AQL | 1.5 |
| Farbe | Grün |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Oberflächenbehandlung außen | Fingerspitze texturiert |
| Finger Thickness (English) | 3,14 bis 5,51 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0,08 bis 0,14 mm |
| Mehr anzeigen |