missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alpaca anti-Mouse IgG1 Nano (VHH) Recombinant Secondary Antibody, Alexa Fluor™ 647, Invitrogen™

Artikelnummer. 17162234
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17162234 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17162234 Lieferant Invitrogen Lieferanten-Nr. SA510333

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Alpaca Recombinant Monoclonal Antibody

Biclonal nanobodies specific for mouse IgG1 Fc. CTK0103: KD =0.13 nM, CTK0104: KD = 0.63nM Non Cross-Reactivity includes: Goat, guinea pig, rabbit, rat, sheep, human, and macaque serum and to mouse IgG2a, IgG2b, IgG2c, and IgG3. Rapid workflow: Simultaneous incubation of mouse IgG1 primary antibody and Alpaca anti-mouse IgG1 Nano (VHH) recombinant secondary antibody. Offered through a partnership with ChromoTek.

Mouse IgG1 Nano (VHH) Recombinant Monoclonal antibody specifically detects Mouse IgG1 Nano (VHH) in Mouse samples. It is validated for Dot Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunomicroscopy, Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Mouse IgG1 Nano (VHH)
Anwendungen Dot Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunomicroscopy, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon CTK0103/CTK0104
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Alexa Fluor 647
Zusammensetzung 10mM HEPES with 500mM NaCl, 5mM EDTA and 0.09% sodium azide; pH 7
Gen-Alias Biclonal; Fc-specific recombinant VHH; Nanobodies
Wirtsspezies Alpaca
Immunogen Purified mouse IgG1
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Form Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.