Learn More
Alpaca monoclonal [10A4] Anti-Mouse IgG1 antibody (Alexa Fluor™ 647), Abcam
Artikelnummer. 32114608 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32114608 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32114608 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab325287100uL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alpaca Monoclonal Antibody
Recombinant secondary antibody suitable for ICC/IF. Ideal for fluorescent cell and tissue imaging.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Spezifikation
Antigen Ighg1
Anwendungen Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Zelluläre Lokalisierung Isoform Secreted: Secreted
Klassifikation Monoclonal
Klon '10A4
Konjugat Alexa Fluor 647
Zusammensetzung Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine)
Gen Ighg1
Gen-Zugriffsnummer P01868
Wirtsspezies Alpaca
Immunogen Ighg1
Reinigungsverfahren Size-exclusion chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology & Infectious Disease
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung -80°C
Produkttyp Primary Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Versandbedingung Blue Ice
Zielgen Ighg1
Zielmolekül Ighg1