Learn More
Alpaca monoclonal [14A4] Anti-Mouse IgG2a/b antibody (AZdye 568), Abcam
Artikelnummer. 32115475 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32115475 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32115475 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab325298100uL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alpaca Monoclonal Antibody
Recombinant secondary antibody suitable for ICC/IF.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Spezifikation
Antigen Ighg (GCAA)
Anwendungen Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon '14A4
Konjugat AZDye 568
Zusammensetzung Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine)
Gen Ighg
Gen-Zugriffsnummer P01863
Wirtsspezies Alpaca
Immunogen Ighg (GCAA)
Reinigungsverfahren Size-exclusion chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology & Infectious Disease
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung -80°C
Produkttyp Primary Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Versandbedingung Blue Ice
Zielgen Ighg
Zielmolekül Ighg (GCAA)