Learn More
Alpaca multiclonal [10E10 / 8C10] Anti-Rabbit IgG antibody (AZdye 568), Abcam
Artikelnummer. 32115204 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32115204 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32115204 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab325295100uL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alpaca Polyclonal Antibody
Recombinant secondary antibody suitable for ICC/IF.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Spezifikation
Antigen Rabbit IgG Fc (IGHG)
Anwendungen Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Klon '10E10 / 8C10
Konjugat AZDye 568
Zusammensetzung Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine)
Gen Rabbit IgG Fc
Gen-Zugriffsnummer P01870
Wirtsspezies Alpaca
Immunogen Rabbit IgG Fc (IGHG)
Reinigungsverfahren Size-exclusion chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Rabbit
Inhalt und Lagerung -80°C
Produkttyp Primary Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Versandbedingung Blue Ice
Zielgen Rabbit IgG Fc
Zielmolekül Rabbit IgG Fc (IGHG)