Learn More
alpha-[[(1,1-Dimethylethyl)(phenylmethyl)amino]methyl]-2,2-dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-6-methanol (N-Benzyl Salbutamol Acetonide), Mikromol™
Artikelnummer. 17902436
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
Artikelnummer. 17902436
Marke: Mikromol MM3403.030025
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
alpha-[[(1,1-Dimethylethyl)(phenylmethyl)amino]methyl]-2,2-dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-6-methanol (N-Benzyl Salbutamol Acetonide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemischer Name oder Material N-Benzyl Salbutamol Acetonide
CAS 1797114-57-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-Benzyl Salbutamol Acetonide
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C23H31NO3
Synonym alpha-[[N-(1,1-Dimethylethyl)-N-benzylamino]methyl]-2,2-dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-6-methanol
SMILES CC(C)(C)N(CC(O)c1ccc2OC(C)(C)OCc2c1)Cc3ccccc3
Molekulargewicht (g/mol) 369.51
Menge 25 mg