Learn More
alpha 1 Antichymotrypsin Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
| Antigen | alpha 1 Antichymotrypsin |
|---|---|
| Konzentration | 0.47 mg/mL |
| Anwendungen | Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
16859753
|
Proteintech
12192-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
16849753
|
Proteintech
12192-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a plasma protease inhibitor and member of the serine protease inhibitor class. Polymorphisms in this protein appear to be tissue specific and influence protease targeting. Variations in this proteiNULLs sequence have been implicated in Alzheimer′s disease, and deficiency of this protein has been associated with liver disease. Mutations have been identified in patients with Parkinson disease and chronic obstructive pulmonary disease.Spezifikation
| alpha 1 Antichymotrypsin | |
| Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| P01011 | |
| 12 | |
| alpha 1 Antichymotrypsin Fusion Protein Ag2830 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| SERPINA3 |
| 0.47 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| A1 Antichymotrypsin, AACT, ACT, Alpha 1 antichymotrypsin, GIG24, GIG25, Serpin A3, SERPINA3 | |
| SERPINA3 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |