missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ alpha-1a Adrenergic Receptor Monoclonal Antibody (518508)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30533737
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30533737 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30533737

Marke: Invitrogen™ MA560877

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.

Adrenergic receptors (ARs) are members of the 7-transmembrane domain G-protein-coupled receptor superfamily that bind the endogenous catecholamines epinephrine and norepinephrine. Pharmacological, structural, and molecular cloning data indicate significant heterogeneity within this receptor family. Nine receptor subtypes have been identified thus far including three alpha-1 AR subtypes (1A/D, 1B, and 1C), three alpha-2 ARs (2A, 2B, and 2C), and three beta AR subtypes (1, 2, and 3). ARs participate in either the onset or maintenance of several disease states including hypertension, cardiac dysfunction (congestive heart failure, ischemia, arrhythmias), diabetes, glaucoma, depression, and impotence. A1AR subtypes are found in numerous tissues and have been shown to be involved in the regulation of blood pressure due to changes in vascular tone and cardiac output. Effects on uterine contraction, hepatic glucose metabolism, heat shock protein 70 (HSP70), proto-oncogene expression, and mitogenesis have been linked to A1AR activation. Norepinephrine can increase nitric oxide synthase (NOS) levels in the hypothalamus by activating alpha-1 AR which may indirectly suppress the release of luteinizing hormone (LH), the androgens, estrogen, and progesterone.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen alpha-1a Adrenergic Receptor
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 518508
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with trehalose and no preservative
Gen ADRA1A
Gen-Zugriffsnummer P35348
Gen-Alias ADA1; adra1a; adra1aa; Adra1c; ADRA1L1; adrenergic alpha 1c receptor; adrenergic receptor alpha 1c subtype; adrenergic receptor, alpha 1a; adrenergic receptor, alpha 1c; adrenergic, alpha-1A-, receptor; adrenergic, alpha-1Aa, receptor; adrenoceptor alpha 1A; adrenoceptor alpha 1Aa; alpha 1A-adrenoceptor; alpha 1A-adrenoreceptor; alpha 1C-adrenergic receptor; alpha-1A adrenergic receptor; Alpha-1A adrenoceptor; alpha-1A adrenoreceptor; ALPHA1AAR; Alpha-1C adrenergic receptor; Alpha1C-AR; Alpha-adrenergic receptor 1c; fc18h12; G protein coupled receptor; wu:fc18h12
Gensymbole ADRA1A
Wirtsspezies Mouse
Immunogen HEK293 human embryonic kidney cell line transfected with human alpha -1 Adrenergic R/ADRA1A.
Reinigungsverfahren Protein A/G
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 148
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.