Learn More
alpha,2,4-Trichloracetophenon, TRC
Artikelnummer. 30453892
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30453892 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30453892 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT774315100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-2,4-Trichloroacetophenon
CAS 4252-78-2
Summenformel C8 H5 Cl3 O
Menge 100 g
Synonym alpha-2,4-Trichloroacetophenone, Ethanone','2-chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)- (9CI','ACI), 2-Chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)ethanone (ACI), Acetophenone','2,2',4'-trichloro- (6CI','7CI','8CI), 2,2',4'-Trichloroacetophenone, 2,4,2'-Trichloroacetophenone, 2,4-Dichlorophenacyl chloride, 2-Chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)ethan-1-one, 2-Chloro-1-(2',4'-dichlorophenyl)ethanone, Chloromethyl 2,4-dichlorophenyl ketone, α,2,4-Trichloroacetophenone, ω-Chloro-2,4-dichloroacetophenone
InChI-Formel InChI=1S/C8H5Cl3O/c9-4-8(12)6-2-1-5(10)3-7(6)11/h1-3H,4H2
SMILES ClCC(=O)c1ccc(Cl)cc1Cl
IUPAC-Name 2-Chlor-1 -(2,4-Dichlorphenyl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 223.48
Formelmasse 221.9406