missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

alpha 2-Macroglobulin Antibody (A2M/6556), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18601020 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18601020 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18601020 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP320829AF647

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

alpha 2-Macroglobulin Monoclonal antibody specifically detects alpha 2-Macroglobulin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen alpha 2-Macroglobulin
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon A2M/6556
Konjugat Alexa Fluor 647
Zusammensetzung 50 mM Sodium Borate
Gen-Alias alpha-2-M, alpha-2-macroglobulin, C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 5, CPAMD5DKFZp779B086, FWP007, S863-7
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human recombinant alpha 2-Macroglobulin protein fragment (around aa 604-748) (exact sequence is proprietary)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.