Learn More
Alpha-[2-(Methylamino)ethyl] Benzylalkohol, TRC
Artikelnummer. 17931635
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17931635 1 g 1 Gramm
17993885 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17931635 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2861201G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42142-52-9
Summenformel C10 H15 N O
Molekulargewicht (g/mol) 165.23
Synonym (1RS)-3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol, Fluoxetine Hydrochloride Imp. A (EP), Benzenemethanol, α-[2-(methylamino)ethyl]-, Benzyl alcohol, α-[2-(methylamino)ethyl]- (6CI,7CI), α-[2-(Methylamino)ethyl]benzenemethanol, (±)-N-Methyl-3-hydroxy-3-phenylpropylamine, 3-(Methylamino)-1-phenyl-1-propanol, 3-Hydroxy-N-methyl-3-phenylpropylamine, 3-Methylamino-1-phenylpropanol, 3-N-Methylamino-1-phenyl-1-propanol, Methyl(3-hydroxy-3-phenylpropyl)amine, N-(3-Hydroxy-3-phenylpropyl)-N-methylamine, N-(3-Hydroxy-3-phenylpropyl)methylamine, N-Methyl-3-hydroxy-3-phenylpropylamine, N-Methyl-3-phenyl-3-hydroxypropylamine, N-Methyl-N-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)amine
IUPAC-Name 3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol
SMILES CNCCC(O)c1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1RS)-3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H15NO/c1-11-8-7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-12H,7-8H2,1H3
Formelmasse 165.1154