Learn More
National Lab Alpha 50 Cryo-Schrankgestell, 4 x 4 Fächer
Beschreibung
- Edelstahl-Ausführung
- Offener Rahmen
- Klappgriff
- Fasst bis zu 16 CryoBoxes (bis zu 136 x 136 x 53 mm)
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B x H) | 142 x 565 x 224 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Archivierung von Kryobox-Proben |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kryo-Kältemaschine |
| Aufnahmevermögen | 16 CryoBoxes (136x136x53 mm) |
| Material | Edelstahl |