Learn More
alpha-Acetyl-gamma-butyrolacton, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11486116
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11486116 100 g 100 Gramm
11496116 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11486116 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22967.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 517-23-7 | C6H8O3 | 128.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 517-23-7
Summenformel C6H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 128.13
MDL-Nummer MFCD00005394
InChI-Schlüssel OMQHDIHZSDEIFH-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-acetylbutyrolactone, 3-acetyldihydrofuran-2 3h-one, alpha-acetylbutyrolactone, alpha-acetyl-gamma-butyrolactone, 3-acetyldihydro-2 3h-furanone, 2 3h-furanone, 3-acetyldihydro, 3-acetyltetrahydrofuran-2-one, 2-oxo-3-acetyltetrahydrofuran, 3-acetyltetrahydro-2-furanone, 3-acetyl-2 3h-4,5-dihydrofuranone
PubChem CID 10601
IUPAC-Name 3-Acetyloxolan-2-on
SMILES CC(=O)C1CCOC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-Acetyl-gamma-butyrolactone
Siedepunkt 107°C to 108°C (5 mmHg)
Flammpunkt 135°C (275°F)
Menge 100 g
Beilstein 112676
Merck Index 14,83
Formelmasse 128.13
Reinheit (%) ≥98%