missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

alpha-Actinin 1 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18750934 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. unitSize
18750934 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18750934

Marke: Novus Biologicals NBP132578

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

alpha-Actinin 1 Polyclonal specifically detects alpha-Actinin 1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen alpha-Actinin 1
Anwendungen Immunohistochemistry
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.