missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
alpha-Actinin 1 Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 1D10, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
alpha-Actinin 1 Monoclonal specifically detects alpha-Actinin 1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | alpha-Actinin 1 |
| Anwendungen | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 1D10 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:1000, Flow Cytometry 1:10-1:1065, ELISA |
| Zusammensetzung | Liquid. In PBS (pH 7.4), 10% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Gen-Alias | actinin 1 smooth muscle, actinin, alpha 1, alpha-actinin 1, Alpha-actinin cytoskeletal isoform, alpha-actinin-1, F-actin cross-linking protein, FLJ40884, FLJ54432, Non-muscle alpha-actinin-1 |
| Gensymbole | ACTN1 |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?