Learn More
alpha Actinin 1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16648844
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16648844 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Artikelnummer. 16648844
Marke: Invitrogen PA5102370
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
alpha Actinin 1 Polyclonal Antibody
alpha Actinin 1 Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigen alpha Actinin 1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen ACTN1
Gen-Zugriffsnummer P12814, Q7TPR4, Q9Z1P2
Gen-Alias 3110023F10Rik; actinin; actinin 1 smooth muscle; actinin alpha 1; actinin, alpha 1; Actn1; Actn1a; alpha actinin 1a; alpha-actinin; alpha-actinin cytoskeletal isoform; Alpha-actinin-1; BDPLT15; F-actin cross-linking protein; fibroblast alpha actinin; FLJ40884; FLJ54432; hypothetical protein; hypothetical protein LOC524770; I79_004057; non-muscle alpha-actinin 1; non-muscle alpha-actinin-1
Gensymbole ACTN1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human ACTN1(Accession P12814), corresponding to amino acid residues K31-E81.
Reinigungsverfahren Affinity Chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 109711, 81634, 87
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.