Learn More
Invitrogen™ alpha Actinin 1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (6M2L3)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
185.00 € - 457.00 €
Spezifikation
Antigen alpha Actinin 1
Klon 6M2L3
Konzentration 1.57 mg/mL
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Anwendungen ELISA, Western Blot
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30284034
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557907
20 μL
185.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30283687
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557908
100 μL
457.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: KLASDLLEWI RRTIPWLENR VPENTMHAMQ QKLEDFRDYR RLHKPPKVQE KCQLEINFNT LQTKLRLSNR PAFMPSEGRM VSDINNAWGC LEQVEKGYEE.
Alpha Actinin 1 belong to the spectrin gene superfamily which represents a diverse group of cytoskeletal proteins, including the alpha and beta spectrins and dystrophins. Alpha actinin is an actin-binding protein with multiple roles in different cell types. In nonmuscle cells, the cytoskeletal isoform is found along microfilament bundles and adherens-type junctions, where it is involved in binding actin to the membrane. In contrast, skeletal, cardiac, and smooth muscle isoforms are localized to the Z-disc and analogous dense bodies, where they help anchor the myofibrillar actin filaments. This gene encodes a nonmuscle, cytoskeletal, alpha actinin isoform and maps to the same site as the structurally similar erythroid beta spectrin gene. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Spezifikation
Spezifikation
alpha Actinin 1
1.57 mg/mL
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.3
P12814, Q7TPR4
109711, 87
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 281-380 of human alpha-Actinin (NP_001093.1).
Antibody
6M2L3
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Human, Mouse
ACTN1
3110023F10Rik; actinin; actinin 1 smooth muscle; actinin alpha 1; actinin, alpha 1; Actn1; Actn1a; alpha actinin 1a; alpha-actinin; alpha-actinin cytoskeletal isoform; Alpha-actinin-1; BDPLT15; F-actin cross-linking protein; fibroblast alpha actinin; FLJ40884; FLJ54432; hypothetical protein; hypothetical protein LOC524770; I79_004057; non-muscle alpha-actinin 1; non-muscle alpha-actinin-1
ACTN1
Primary
Protein A