Learn More
Alpha,Alpha,Alpha-Tribromchinaldin, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | alpha,alpha,alpha-Tribromoquinaldine |
| Schmelzpunkt | 128°C to 131°C |
| Menge | 250 g |
| Beilstein | 147638 |
| Synonym | 2-tribromomethyl quinoline, quinoline, 2-tribromomethyl, alpha,alpha,alpha-tribromoquinaldine, 2-alpha,alpha,alpha-tribromomethyl quinoline, .alpha.,.alpha.,.alpha.-tribromoquinaldine, acmc-209mrr, 2-tribrommethyl-chinolin, 2-tribromo-methyl-quinoline, quinoline,2-tribromomethyl, udyyqhilrsddmp-uhfffaoysa |
| Formelmasse | 379.89 |
| Reinheit (%) | 97% |