Learn More
Alpha, Alpha, Alpha-Tris(Hydroxymethyl)toluol, TRC
Artikelnummer. 30457294
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457294 10 g 10 Gramm
30456491 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30457294 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT88491010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4704-99-8
Summenformel C10 H14 O3
Molekulargewicht (g/mol) 182.22
Synonym 2-Hydroxymethyl-2-phenylpropane-1,3-diol, β,β-Bis(hydroxymethyl)-benzeneethanol
IUPAC-Name 2-(Hydroxymethyl)-2-Phenylpropan-1,3-Diol
SMILES OCC(CO)(CO)c1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha,alpha,alpha-Tris(hydroxymethyl)toluene
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H14O3/c11-6-10(7-12,8-13)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,11-13H,6-8H2
Formelmasse 182.0943