Learn More
alpha,alpha-Difluorphenylessigsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15423347
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15423347 250 mg 250 Milligramm
11391949 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15423347 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26028.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 360-03-2 | C8H6F2O2 | 172.131 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 360-03-2
Summenformel C8H6F2O2
Molekulargewicht (g/mol) 172.131
MDL-Nummer MFCD00498146
InChI-Schlüssel PFKSLFZFBCIJOI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 726153
IUPAC-Name 2,2-Difluor-2-phenylessigsäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha,alpha-Difluorophenylacetic acid
Schmelzpunkt 73°C to 76°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3261
Formelmasse 172.13
Reinheit (%) 99%