Learn More
Alpha,Alpha-Dimethyl-1H-indol-2-acetonitril-13C315N, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | alpha,alpha-Dimethyl-1H-indole-2-acetonitrile-13C315N |
| Summenformel | C913C3H12N15N |
| Menge | 1 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H12N2/c1-12(2,8-13)11-7-9-5-3-4-6-10(9)14-11/h3-7,14H,1-2H3/i1+1,2+1,8+1,13+1 |
| SMILES | [13CH3]C([13CH3])([13C]#[15N])C1=CC2=CC=CC=C2N1 |
| IUPAC-Name | 2-(1H-Indol-2-yl)-2-(methyl-13C)propannitril-1,3-13C2-15N |
| Molekulargewicht (g/mol) | 188.21 |
| Formelmasse | 188.11 |