Learn More
alpha-Amino-2-hydroxybenzolessigsäurehydrochlorid (technische Qualität), TRC
Artikelnummer. 30317025
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30317025 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30317025 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA58001550MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-Amino-2-hydroxybenzeneacetic Acid
CAS 25178-38-5
Summenformel C8 H9 N O3 . H Cl
Menge 50 mg
Synonym 2-Hydroxyphenylglycine, DL-(2-Hydroxyphenyl)glycine
InChI-Formel InChI=1S/C8H9NO3.ClH/c9-7(8(11)12)5-3-1-2-4-6(5)10;/h1-4,7,10H,9H2,(H,11,12);1H
SMILES Cl.NC(C(=O)O)c1ccccc1O
IUPAC-Name 2-Amino-2-(2-Hydroxyphenyl)essigsäure;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 203.623
Formelmasse 203.035