Learn More
alpha-Amino-2-hydroxybenzolessigsäure, TRC
Artikelnummer. 30311427
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30311427 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30311427 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA580015250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-Amino-2-hydroxybenzeneacetic Acid
CAS 25178-38-5
Summenformel C8 H9 N O3 . H Cl
Menge 250 mg
Synonym 2-Hydroxyphenylglycine, DL-(2-Hydroxyphenyl)glycine
InChI-Formel InChI=1S/C8H9NO3.ClH/c9-7(8(11)12)5-3-1-2-4-6(5)10;/h1-4,7,10H,9H2,(H,11,12);1H
SMILES Cl.NC(C(=O)O)c1ccccc1O
IUPAC-Name 2-Amino-2-(2-Hydroxyphenyl)essigsäure;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 203.623
Formelmasse 203.035